Learn More
Invitrogen™ Agarose UltraPure™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4926437
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11553277
Marque: Invitrogen™ 16500100
Le bec verseur facile d’usage réduit les déversements et la contamination
L’agarose UltraPure™ est un polysaccharide utilisé pour la séparation basée sur la taille d’acides nucléiques dans des applications d’électrophorèse en gel d’agarose. L’agarose UltraPure™ est idéal pour résoudre des fragments d’ADN et d’ARN de 100 bp à > 30 kb.
  • Idéal pour l’analyse et la récupération d’ADN et d’ARN pour des applications courantes
  • La forte structure du gel permet une meilleure manipulation et moins de cassures
  • Peut être utilisé dans des applications d’électrophorèse de protéines telles que l’immunodiffusion d’Ouchterlony (dosage d’interaction antigène-anticorps) et l’immunodiffusion radiale (RID) (dosage de quantification d’antigènes)
  • Emballage amélioré
  • Performance et tests de qualité
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : 1 sachet contenant 100 g d’agarose UltraPure™
Conservation : 15 à 30°C
Type de produit Agarose
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Concept écologique Emballage durable
Point de fusion Point de fusion standard
Gamme de produits UltraPure
Quantité 100 g