Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Code produit. 11538746
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Type de produit:
X-Gal
Conditionnement:
1g
Code produit. Quantité Type de produit unitSize
11538746 100 mg X-Gal -
10554973 1 g X-Gal 1g
2 options
Code produit. 11538746
Marque: Invitrogen™ 15520034
Substrat histochimique pour β-galactosidase
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) is a histochemical substrate for β-galactosidase. This substrate yields a blue precipitate upon hydrolysis, making it suitable for use in immunoblotting or immunocytochemical assays. Bacteria containing active β-galactosidase produce blue colonies when grown on plates containing X-Gal. X-Gal is supplied as white crystals and is soluble in dimethylformamide.
Ce substrat donne un précipité bleu lors de l’hydrolyse, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des dosages immunoblotiques ou immunocytochimiques. Les bactéries contenant de la β-galactosidase active produisent des colonies bleues lorsqu’elles sont cultivées sur des plaques contenant du X-Gal. Le X-Gal est fourni sous forme de cristaux blancs, solubles dans le diméthylformamide.
  • Type de substrat : substrat Beta-Gal
  • Méthode de détection : Colorimétrique
  • Perméabilité cellulaire : Perméant aux cellules
  • Propriétés du substrat : substrat chimique
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Colorimétrique
Description X-Gal, perméant aux cellules
Format Bottle
À utiliser avec (application) Immunotransfert
Type de produit X-Gal
Quantité 100 mg
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide