Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ MAX Efficiency DH5α-T1R E. coli
Description
Includes
Vecteur pCR™Blunt II-TOPO™ linéarisé et topoisomérase I-activé ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces M13 avant et arrière ; eau stérile ; milieu One Shot™ chimiquement compétent ou E. coli Electrocomp™ ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Ce kit comprend un vecteur PCR™-Blunt II-TOPO linéarisé et activé par topoisomérase I pour des ligatures de paillasse de 5 minutes sans ligase.
Les kits de clonage PCR Zero Blunt TOPO sélectionnés sont disponibles dans des kits mixtes combinés avec un kit de minipréparation Purelink™ Quick Plasmid (50 préparations) pour la purification rapide des plasmides de vos inserts clonés TOPO pour l’analyse en aval.
- Gène ccdB pour une sélection positive
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et au Zeocin™ permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Site promoteur/amorce SP6 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
- Sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage ou l’analyse PCR
Applications :
Clonage, clonage par PCR
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | DH5α |
| Méthode de clonage | Blunt TOPO™ |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : •Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I • Solution saline • dNTP • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Boîte 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé Stockez entre -68 et -85°C. |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kits de clonage PCR |
| Accélérateur | SP6 |
| Quantité | 50 réactions |
| Vecteur | Vecteurs de clonage d’ADN Blunt |