Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Code produit. 15421144
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15421144
Marque: Invitrogen™ IVF3005
Une nanoparticule lipidique sans composants d’origine animale conçue pour l’administration in vivo à haute efficacité de ARNsi et de micro-ARN aux cellules hépatiques de souris, après injection dans la veine de la queue
Utilisation du réactif Invivofectamine™ 3.0
Le réactif Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 est parfaitement adapté à l’administration in vivo de duplex de ARNsi et micro-ARN. Les complexes Invivofectamine™ 3.0 / ARN sont administrés par une méthode à faible volume et à basse pression sans toxicité ni réponse au stress chez l’animal. Invivofectamine™ 3.0 peut également être associé à des contrôles fluorescents BLOCK-iT™ afin de suivre la biodistribution du ARNsi ou du micro-ARN.
Utilisation exclusivement réservée à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Type de cellule Hépatocytes
Format Kit
Type d’échantillon ARNic synthétique, ARNic, micro-ARN, ARNi
Transfection Technique Transfection à base de lipides, nanoparticules à base de lipides, LNP
Espèces Modèles de petits animaux
À utiliser avec (application) Transfection
Nbre de réactions 50 réactions
Gamme de produits Invivofectamine
Type de produit Réactif
Quantité 50 réactions
Type d’ARNi ARNic, micro-ARN
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique