Learn More
Acide iodique, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606432 50g Flacon en verre 50g
10409910 250g Flacon en verre 250g
10590964 1kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    47.65€ / 50g
    Économisez 6.45€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC Iodate de lithium(1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc à beige
Point de fusion 110,0°C
Densité 4,6200 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4,62
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire HIO3
Quantité 50g
Forme physique Poudre cristalline
Merck Index 15, 5056
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 690 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide nitrique, soluble dans l’alcool dilué, insoluble dans l’alcool absolu, l’éther et le chloroforme
Poids de la formule 175.91
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique