Learn More
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Solstice
Code produit 15685870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15685870 25 g Flacon en verre 25g
15675870 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 5806025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC Iodate de lithium(1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Numéro UN UN3085
Poids de la formule 175.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (RT)