Learn More
Acide iodique, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751452 100 g Flacon en verre 100g
10509413 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    83.40€ / 100g
    Économisez 6.85€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC Iodate de lithium(1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Point de fusion 110,0°C
Densité 4,6200 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0,02% max.
Gravité spécifique 4,62
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire HIO3
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
Merck Index 15, 5056
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 690 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide nitrique, soluble dans l’alcool dilué, insoluble dans l’alcool absolu, l’éther et le chloroforme
Poids de la formule 175.91
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS