Learn More
Acide iodique, 99 %
Code produit 11428990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
100 g
250g
1000g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428990 50g 50g
11438990 100 g 100g
11448990 250g 250g
11418990 1000g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11428990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11925.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mole
L’acide iodique est utilisé dans les laboratoires de chimie analytique pour normaliser les solutions de bases faibles et fortes en utilisant le rouge de méthyle ou l’orange de méthyle comme indicateur. Il sert de matériau de départ clé pour synthétiser le sodium ou l’iodate de potassium, augmentant ainsi la teneur en iode du sel.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide iodique est utilisé dans les laboratoires de chimie analytique pour normaliser les solutions de bases faibles et fortes en utilisant le rouge de méthyle ou l’orange de méthyle comme indicateur. Il sert de matériau de départ clé pour synthétiser le sodium ou l’iodate de potassium, augmentant ainsi la teneur en iode du sel.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents réducteurs, les alcools et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC Iodate de lithium(1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Point de fusion 110°C (décomposition)
Densité 4,629
Odeur Inodore
Sensibilité Sensible à la lumière
Quantité 50g
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,5012
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 175.91
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement