Learn More
Acide iodique, 99 %
Code produit 11448990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
100 g
250g
1000g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448990 250g 250g
11428990 50g 50g
11438990 100 g 100g
11418990 1000g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11448990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11925.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mole
L’acide iodique est utilisé dans les laboratoires de chimie analytique pour normaliser les solutions de bases faibles et fortes en utilisant le rouge de méthyle ou l’orange de méthyle comme indicateur. Il sert de matériau de départ clé pour synthétiser le sodium ou l’iodate de potassium, augmentant ainsi la teneur en iode du sel.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide iodique est utilisé dans les laboratoires de chimie analytique pour normaliser les solutions de bases faibles et fortes en utilisant le rouge de méthyle ou l’orange de méthyle comme indicateur. Il sert de matériau de départ clé pour synthétiser le sodium ou l’iodate de potassium, augmentant ainsi la teneur en iode du sel.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents réducteurs, les alcools et les matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Formule moléculaire ILiO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.84
Numéro MDL MFCD00011348
Clé InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nom IUPAC Iodate de lithium(1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Point de fusion 110°C (décomposition)
Densité 4,629
Odeur Inodore
Sensibilité Sensible à la lumière
Numéro UN UN3085
Quantité 250g
Merck Index 14,5012
Synonyme unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 175.91
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid
RUO– À des fins de recherche uniquement