Learn More
Acide iodique, TRC
Code produit 30388936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388936 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI666725100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Quantité 100 g
Formule moléculaire HIO3
Synonyme Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
Formule InChI InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMILES OI(=O)=O
Nom IUPAC acide iodique
Poids moléculaire (g/mol) 175.91
Poids de la formule 175.897