Learn More
Solution d’iodure/iodate de 0,0033 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodide-Iodate |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 0.00333 M |
| Quantité | 1000 mL |