Learn More
Iodure, solution étalon de chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, I- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodide, Ion chromatography standard solution |
| Note relative au nom | I- 1000μg/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Type | Standard |
| Quantité | 100 mL |
| Qualité | Specpure |