Learn More
Étalon d’iodure pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| I- | 1000 μg/mL |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodide Standard |
| Note relative au nom | Pour la chromatographie ionique |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 99.9, 0.1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sodium iodide,distilled water,conductivity or of similar purity |
| Technique | Chromatographie ionique |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Solution-étalon |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire