Learn More
Iode, solution étalon de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iodine |
| Note relative au nom | 0.1N Standard Solution |
| Couleur | Marron |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2.5 L |
| Formule linéaire | I2 |
| Fieser | 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153 |
| Merck Index | 15, 5057 |
| Poids de la formule | 253.81 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
| Show More |
Safety and Handling
- Iodine, 0.1N standard solution
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.