Learn More
Iode, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425003 250 g 250g
11415003 50 g 50g
11405003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12278.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diiode
SMILES II
Spécification
Point de fusion 183°C to 186°C (sublimation)
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine