Learn More
Morceau d’iode, ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Le morceau d’iode est utilisé dans les matériaux OLED, les produits pharmaceutiques et l’industrie électronique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 183°C to 186°C (sublimation) |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 25 g |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |