Learn More
Monobromure d’iode, solution 1 M dans chlorure de méthylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodine monobromide |
| CAS | 7789-33-5, 75-09-2 |
| Couleur | Rouge |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 100 mL |
| Formule moléculaire | BrI |
| Formule linéaire | IBr |
| Numéro MDL | MFCD00011353 |
| Merck Index | 15, 5059 |
| Synonyme | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
| Afficher plus |