Learn More
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le monobromide d’iode est utilisé comme électrophile dans une nouvelle approche synthétique des unités structurales des polycétides. Il est également utilisé dans l’iodométrie et est une source de I+. Il s’agit d’un puissant agent iodé utilisé dans la synthèse organique, ainsi que dans la synthèse d’acides gras radioiodés pour l’imagerie cardiaque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le disulfure de carbone et l’acide acétique glacial.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools, le phosphore, le sodium, les oxydes de sodium et le potassium.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 116°C (decomposition) |
| Nom chimique ou matériau | Iodine monobromide |
| Point de fusion | 50°C (sublimation) |
| Quantité | 250 g |
| Point d’éclair | None |
| Odeur | Pungent |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Densité | 4.416 |
| Numéro UN | UN3260 |
| Beilstein | 3902973 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iodine monobromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide (IBr)