Learn More
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 116.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Iodine monobromide |
| Point de fusion | 42.0°C to 50.0°C |
| Couleur | Marron noir à gris |
| Forme physique | Masse cristalline, cristaux ou morceaux |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Iodometry) |
| Formule linéaire | IBr |
| Fieser | 01,501; 02,224 |
| Merck Index | 15, 5059 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iodine monobromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.