Learn More
Monobromure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522231 50 g Flacon en verre 50g
10125453 250 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208840500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-33-5
Formule moléculaire BrI
Poids moléculaire (g/mol) 206.81
Numéro MDL MFCD00011353
Clé InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
CID PubChem 82238
Nom IUPAC Iodobromane
SMILES BrI
Spécification
Point d’ébullition 116,0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monobromide
Point de fusion 42,0°C à 50,0°C
Couleur Marron noir à gris
Forme physique Masse cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.41
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Densité 4.4100g/mL
Formule linéaire IBr
Fieser 01,501; 02,224
Merck Index 15, 5059
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether, carbon disulfide and, glacial acetic acid
Poids de la formule 206.81
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine monobromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.