Learn More
Monobromure d'iode, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodine bromide |
| CAS | 7789-33-5 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | I Br |
| Synonyme | Iodine monobromide, Iodobromine |
| Formule InChI | InChI=1S/BrI/c1-2 |
| SMILES | BrI |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.81 |
| Poids de la formule | 205.8228 |