Learn More
Monochlorure d’iode, solution 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10692043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692043 100 mL Flacon en verre 100mL
10582252 800 mL Flacon en verre 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10692043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    87.20€ / 100mL
    Économisez 6.25€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Note relative au nom 1, 0M solution in dichloromethane
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Couleur Marron à orange
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.42
Densité 1.4200g/mL
Formule moléculaire ClI
Formule linéaire ICl
Numéro MDL MFCD00011354
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
Nom IUPAC Iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
CID PubChem 24640
Poids de la formule 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.