Learn More
Monochlorure d’iode, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10206880 100 g Flacon en verre 100g
10771661 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10206880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196961000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Specifications
Point d’ébullition 97.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 26.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide fumant
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Densité 3.2000g/mL
Formule linéaire ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Poids de la formule 162.36
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine monochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.