Learn More
Monochlorure d’iode, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371781 500 g Flacon en verre 500g
10108040 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412365000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 97.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 26.0°C
Couleur Marron-rouge
Forme physique Liquide fumant
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.2
Densité 3.2000g/mL
Formule linéaire ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Poids de la formule 162.36
Pourcentage de pureté 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Qualité Réactif ACS