Learn More
Solution de monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336129
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
Code produit. 11336129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042647.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la détermination du nombre d’absorption d’iode des graisses
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible à l’humidité et à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Forme physique Des mesures
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide.
Poids de la formule 162.36
Température d’allumage 485°C (905°F) (acetic acid)
Sensibilité Light and moisture sensitive
Aspect Liquid