Learn More
Iodine Monochloride, Reagent grade, ≥95%, Honeywell™
Code produit 15661830 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15661830 5 g Flacon en verre 5g
15641830 100 g Flacon en verre 100g
15651830 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661830 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 2082215G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition >97°C
Nom chimique ou matériau Iodine Monochloride
Point de fusion 27°C
Couleur Marron à rouge
Forme physique Liquid or Solid
Quantité 5 g
Formule linéaire ICl
Numéro UN UN1792
Poids de la formule 162.36g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.24g/mL at 25°C