Learn More
Iodine Monochloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15692940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Plastic Bottle
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 15692940
Marque: Honeywell-Fluka 291048100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
1.0 M in methylene chloride
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine Monochloride Solution
Forme physique Liquid
Quantité 100 mL
Formule linéaire ICl
Numéro UN UN3264
Beilstein 3587194
Poids de la formule 162.36g/mol
Conditionnement Plastic Bottle
Densité 1.42g/mL at 25°C