Learn More
Monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15491507 25 g 25g
11373478 100 g 100g
11383478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039104.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Nom chimique ou matériau Iodine monochloride
Point de fusion 25°C to 27°C
Forme physique Cristallin / liquide
Quantité 25 g
Beilstein 3902972
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Poids de la formule 162.36
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 3.1822 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine monochloride