Learn More
Solution d’iode, 0,05 M, Chem-Lab
Code produit 10600803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10600803 1 L 1L
11903163 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600803 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.1002.1000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé dans les laboratoires pour des analyses volumétriques et des titrations précises. Solution d’iode, 0,05 M, Chem-Lab est une solution standardisée avec 12,69 g d’I2 pour 1 L d’eau. Il est également utilisé localement comme désinfectant et agent ant
L’iode est un élément non métallique du groupe halogène. Il s’agit d’un élément essentiel sur le plan nutritionnel, particulièrement important dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. En solution, il possède des propriétés anti-infectieuses (lorsqu’il
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
pH 5,8 – 6,2
Quantité 1 L
Nom IUPAC iode moléculaire
Poids de la formule 253,81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05mol/L
Densité 1.02g/mL