Learn More
Solution d’iode 0,05 M (0,1 N), solution-étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10625112 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10625112 1 l 1L
10375800 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625112 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4410/15
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
I2, numéro CAS-7553-56-2, teinture à l’iode, iode sublimée, solution d’iode, cristaux d’iode, iode, iode, diiode, vistarine, iodio, eranol, 1 L, CHEBI:17606, marron, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, iode moléculaire, 0°C, 11355, 253,809, flacon en verre ambré, liquide, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI : 17606
Nom IUPAC diiodine
SMILES II
Spécification
Couleur Marron
Point de fusion 0 °C
Qualité Spécification analytique de pH.Eur.
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 14 mmHg
Densité de vapeur 0.7
pH 5
Quantité 1 l
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide, Iodine