Learn More
Solution d’iode 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10365800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10365800 2.5 L 2.50L
10449750 500 mL 500mL
10294240 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4400/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    365.00€ / 2.5L
    Économisez 23.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Couleur Marron
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC diiode