Learn More
Solution d’iode, réactif de Wijs, pur, indicateur, Fisher Chemical™
Code produit 10476870 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10476870 2.5 L 2.50L
10548230 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10476870 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4500/PB17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
2,5 L, 118°C, ambré, 17°C, 11354, bouteille en verre revêtue de plastique, liquide, 2,1, 11 mmHg à 20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL 11354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 118 °C
Point de fusion 17 °C
Couleur Ambré
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 11mmHg à 20 °C
Densité Densité de vapeur : 2,1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine solution - Wij``s
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride