Learn More
Trichlorure d’iode, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492418 25 g 25g
15482418 5 g 5g
15402428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56005.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorure d’iode peut être utilisé pour introduire l’iode et le chlore dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme antiseptique topique et réactif de laboratoire.
Solubilité
Soluble avec décomposition.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-44-1
Formule moléculaire Cl3I
Poids moléculaire (g/mol) 233.254
Numéro MDL MFCD00036291
Clé InChI PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
CID PubChem 70076
Nom IUPAC trichloro-$l^{3}-iodane
SMILES ClI(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine trichloride
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Formule linéaire ICl3
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,5020
Informations sur la solubilité Soluble with decomposition.
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine trichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine chloride