Learn More
Oxyde d’iode(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365019
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365019 25 g 25g
11375019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087682.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un agent oxydant qui élimine le CO du gaz.
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12029-98-0
Formule moléculaire I2O5
Poids moléculaire (g/mol) 333.804
Numéro MDL MFCD00011356
Clé InChI BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
CID PubChem 159402
ChEBI CHEBI:29914
Nom IUPAC iodate d’iodyle
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine (V) oxide
Point de fusion 275°C to 350°C (decomposition)
Couleur Blanc à crème
pH 1.1
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,5019
Informations sur la solubilité Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Poids de la formule 333.81
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.08 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine(V) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine oxide