Learn More
Diacétate d’iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258877 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 10742411
Marque: Thermo Scientific Acros 176560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Formule moléculaire C10H11IO4
Poids moléculaire (g/mol) 322.09
Clé InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
CID PubChem 76724
Nom IUPAC Acétate d’[acétyloxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl]
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodobenzene diacetate
Point de fusion 161.0°C to 165.0°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5I(O2CCH3)2
Quantité 25 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 322.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodobenzene diacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.