Learn More
Iodocarbe 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326329 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326329 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14335000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodocarb (IPBC)
CAS 55406-53-6
Noms d’analytes ou de composants Iodocarb (IPBC)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H12 I N O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCNC(=O)OCC#CI
Nom IUPAC N-butilcarbamato de 3-yodoprop-2-inilo
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 280,9913 g/mol