Learn More
Iodocyclohexane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11446626
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11446626
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24840.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210.06 g/mol
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodocyclohexane a été utilisé comme réactif pour la déméthylation des éthers aryl-méthyle dans le DMF sous condition de reflux.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-62-0
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD00003826
Clé InChI FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
CID PubChem 12289
Nom IUPAC Iodocyclohexane
SMILES IC1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Iodocyclohexane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.625
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 100 g
Beilstein 1900797
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,acetone.
Poids de la formule 210.06
Pourcentage de pureté 98%