Learn More
Iodométhylcyclopentane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924511 25 g Flacon en verre 25g
10289972 1 g Flacon en verre 1g
10532603 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11924511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378640250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27935-87-1
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD03453190
Clé InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
CID PubChem 2762531
Nom IUPAC (iodomethyl)cyclopentane
SMILES ICC1CCCC1
Spécification
Point d’ébullition 78.0°C (17.0 mmHg)
Nom chimique ou matériau Iodomethylcyclopentane
Note relative au nom Stabilized
Couleur Marron ou incolore à orange
Forme physique Solution
Quantité 25 g
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5440
Gravité spécifique 1.6
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Densité 1.6000g/mL
Formule linéaire (C5H9)CH2I
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 210.05
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodomethylcyclopentane