Learn More
Iodotriméthylsilane, 95-97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
5mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodotrimethylsilane |
| Note relative au nom | 95-97% |
| Couleur | Incolore à rouge |
| Densité | 1.4000g/mL |
| Point d’ébullition | 106.0°C |
| Point d’éclair | −31°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (Ex I) (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)3SiI |
| Afficher plus |