Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Code produit. 17231262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 17231262
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66108-95-0
Formule moléculaire C19H26I3N3O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Iohexol
Quantité 25 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble.
Point de fusion 180,0°C
Poids de la formule 821,13
Clé InChI NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
Nom IUPAC N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 821.14