Learn More
Étalon d'ions à élément unique de calcium - Cation, SPEX CertiPrep™
Code produit 10284462 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284462 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10284462 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CSCA22Y
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ca1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Cation Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
% min. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Formule moléculaire Ca
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Technique Chromatographie ionique
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
CID PubChem 5460341
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:29320
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire