Learn More
Étalon d’anions multi-éléments pour chromatographie ionique (IC) dans l’eau (3 éléments), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 16490744 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16490744 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490744 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ICA3MIX3A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    163.39€ / 100mL
    Économisez 13.61€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Manufacture à partir de sels ultra-purs gravimétriques
  • ISO / IEC 17025 pour :
    • Test des normes ICP / ICP-MS à l’aide du système ICP-MS
    • Étalonnage des balances de laboratoire
    • Étalonnage de la température de -90 à 650°C
    • Mesure de la densité à l’aide de méthodes de tube en U oscillant et d’une pycnométrie Bingham
    • Certaines titrations complexométriques
  • Toutes les fonctions volumétriques titrimétriques et gravimétriques effectuées sous un régime de température hautement régulé
  • Produit dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé à l’aide d’eau ultra-pure, d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lixiviation
  • Toutes les incertitudes de mesure calculées selon les directives Eurachem / CITAC et déclarées à un niveau de confiance de 95 %
Spécification
Conditionnement PEHD Triple-lixiviation
Noms d’analytes ou de composants 10 μg/mL each of fluoride, sulphate and chloride
Forme physique Liquide
Technique Chromatographie ionique, Mesure des anions
Certifications/Conformité GHS/OSHA, PORTÉE
Type Standard anion multi-éléments
Élément Fluorure, Sulfate, Ion chlorure
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 ml