Learn More
Étalon d’anions multi-éléments pour chromatographie ionique (IC) dans l’eau (5 éléments), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Description
- Testé par l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire
- ISO/IEC 17025 pour :
- Étalonnage de la température en -90 à 650°C
- Mesure de la densité à l’aide de méthodes oscillantes de u-tube et de pycnométrie Bingham
- Certaines titrations complexométriques
- Toutes les fonctions volumétriques titrimétriques et gravimétriques effectuées sous un régime de température hautement régulé
- Produit dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé à l’aide d’eau ultra-pure, d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage
- Toutes les incertitudes de mesure calculées selon les directives Eurachem/CITAC et déclarées à un niveau de confiance de 95 %
Spécification
Spécification
| Conditionnement | PEHD Triple-lixiviation |
| Noms d’analytes ou de composants | 100 μg/mL each of fluoride and chloride, 200 μg/mL each of nitrate, phosphate and sulphate |
| Forme physique | Liquide |
| Technique | Chromatographie ionique, Mesure des anions |
| Certifications/Conformité | GHS/OSHA, PORTÉE |
| Type | Étalon pour la chromatographie ionique |
| Élément | Fluorure, Ion chlorure, Nitrate, Phosphate, Sulfate |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 100 ml |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?