Learn More
Chromatographie ionique (CI) Standard de cations multi-éléments dans l'eau (6 éléments), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 12083582 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12083582 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12083582 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ICCDX621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    283.22€ / 1 pièces
    Économisez 31.78€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Manufacture à partir de sels ultra-purs gravimétriques
  • ISO / IEC 17025 pour :
    • Test des normes ICP / ICP-MS à l’aide du système ICP-MS
    • Étalonnage des balances de laboratoire
    • Étalonnage de la température de -90 à 650°C
    • Mesure de la densité à l’aide de méthodes de tube en U oscillant et d’une pycnométrie Bingham
    • Certaines titrations complexométriques
  • Toutes les fonctions volumétriques titrimétriques et gravimétriques effectuées sous un régime de température hautement régulé
  • Produit dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé à l’aide d’eau ultra-pure, d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lixiviation
  • Toutes les incertitudes de mesure calculées selon les directives Eurachem / CITAC et déclarées à un niveau de confiance de 95 %
Spécification
Conditionnement PEHD Triple-lixiviation
Noms d’analytes ou de composants 50 μg/mL lithium, 200 μg/mL sodium, 250 μg/mL each of ammonium and magnesium, 500 μg/mL each of calcium and potassium
Forme physique Liquide
Technique Chromatographie ionique, Mesure des anions
Certifications/Conformité GHS/OSHA, PORTÉE
Type Étalon pour la chromatographie ionique
Élément Li, Na, Ammonium, Mg, Ca, K
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 ml