Learn More
Standard d'ions à élément unique de lithium - Cation, SPEX CertiPrep™
Code produit 15658285 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658285 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15658285 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CSLI22Y
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Li1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Cation Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse
% min. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Formule moléculaire Li
Numéro MDL MFCD00134051
Technique Chromatographie ionique
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Solvent or Matrix Acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire