Learn More
Étalon pour chromatographie ionique : dichloroacétate à 500 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17927824
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17927824 100 mL 100mL
17960065 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17927824 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGIDCA500100
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Étalon pour chromatographie ionique : dichloroacétate à 500 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloroacetate
CAS 13425-80-4
Méthodes Ion Chromatography
Noms d’analytes ou de composants Dichloroacetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C2 H Cl2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Acetic acid, 2,2-dichloro-, ion(1-), Acetic acid, dichloro-, ion(1-) (8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetate, Dichloroacetate anion, Dichloroacetate ion, Dichloroacetate ion(1-)
Formule InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/p-1
SMILES [O-]C(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloroacétate
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 127.935
Quantité 100 mL
Poids de la formule 126.9359 g/mol