Learn More
Étalon pour chromatographie ionique : Strontium à 100 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17987484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17987484 100 mL 100mL
17997384 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17987484 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGISR100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Étalon pour chromatographie ionique : Strontium à 100 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Strontium
CAS 7440-24-6
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Strontium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Sr
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sr
Formule InChI InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Quantité 100 mL
Poids de la formule 87,906 g/mol