Learn More
Étalon de sulfate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 10040442 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
100 pièces
125mL
500mL
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10040442 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
11919432 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 100 pièces
10335742 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
11480289 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10040442 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASSO492X
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
SO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_2;1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire