Learn More
SI Analytics™ Électrode indicatrice sélective d’ions
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Matériau:
Électrode de cuivre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamme de pH : 2 à 6
Spécification
Spécification
| Matériau | Électrode de cuivre |
| Plages de fonctionnement (métrique) | 0,0006 à 6 400 mg/L |
| Plage de pH | 2 à 6 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |