Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée IonLine
Code produit. 10523524 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10523524
Marque: SI Analytics™ 285114300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’électrode de pH combinée IonLine de SI Analytics™ est une microélectrode avec fonction ID, capteur de température et câble fixe.
  • Capteur de température Pt 1000
  • Câble de 1 m avec DIN et fiche banane
  • Corps en verre
  • Diaphragme en Pt
  • KCI 3 mol/l
  • Système de référence iode/iodure
  • Membrane cylindrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre A
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Micro-Electrode
Longueur (métrique) 40 to 130 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 5 mm sensor